T5202
TPBM
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
8-Benzylsulfanylmethyl-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-purine-2,6-dione, 8-[(Benzylthio)methyl]theophylline, Theophylline, 8-[(benzylthio)methyl]
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2nc(CSCc3ccccc3)[nH]c2C1=O
InChI
1S/C15H16N4O2S/c1-18-13-12(14(20)19(2)15(18)21)16-11(17-13)9-22-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
FEHAMBYTUPDFJE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)