SYND281050
Synthware™ Distilling bulb Kugelrohr
clear borosilicate glass 3.3, volume 50 mL
Sinónimos:
Synthware D281050
About This Item
UNSPSC Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
material
clear borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech D281050
bottle capacity
50 mL
volume
50 mL
Categorías relacionadas
General description
Distilling Bulb, Kugelrohr, 14/20, 50mL, 105mm
Application
kemetch; synthware; distillation; still; kugelrohr
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)