SML3711
DENSPM tetrahydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
BE 333 HCl, BENSpm HCl, DENSpm 4HCl, N1,N11-Diethylnorspermine tetrahydrochloride, N1,N11-bis(ethyl)norspermine tetrahydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Caution
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)