SML2953
MGR1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,2-Dimethylpropanoic acid [(1,4,4a,9,9a,10-hexahydro-9,10-dioxo-1,4-ethanoanthracen-5-yl)oxy]methyl ester, JCHD precursor
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2C(C(C3=C1C=CC=C3OCOC(C(C)(C)C)=O)=O)C4C=CC2CC4
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)