SAB56000290
Anti-p53 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM387, affinity purified immunoglobulin
Sinónimos:
Antigen NY-CO-13, Cellular tumor antigen p53, Phosphoprotein p53
About This Item
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Quality Level
clone
RM387, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:1000-1:2000
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53(7157)
Specificity
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.
Póngase en contacto con el Servicio técnico