Documentos clave
R6133
Supelco
Packing reservoirs for non-jacketed LC columns
size 500 mL, column I.D. 2.5 cm
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.52
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
2.5 cm
size
500 mL
General description
Se suministra completa con todos los accesorios necesarios para la conexión a columnas roscadas. La parte superior tiene un adaptador 1/4-28.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)