Merck
MAK043
Sigma-Aldrich
Kit de cuantificación del colesterol
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinónimos:
Kit de análisis del colesterol
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.25
usage
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
detection method
colorimetric
fluorometric
relevant disease(s)
cancer; cardiovascular diseases
storage temp.
−20°C
General description
El colesterol es un importante componente de las membranas celulares de los mamíferos, donde interviene en el transporte intracelular, la comunicación celular y el mantenimiento de la fluidez de la membrana. En la sangre, el colesterol circula o bien en forma libre o bien como ésteres de colesterol. El control del colesterol sérico tiene un importante papel terapéutico ya que concentraciones elevadas de colesterol están asociadas con el desarrollo de aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares. Evidencias recientes sugieren que la alteración de la homeostasis del colesterol contribuye al desarrollo de un estado inflamatorio crónico.
El colesterol se produce predominantemente en el hígado. Concentraciones anómalas de colesterol están implicadas en las coronariopatías. El colesterol está asociado con la progresión o la inhibición del cáncer de mama. Las células tumorales son capaces de sintetizar su propio colesterol, lo que ayuda a la proliferación celular. Se han observado concentraciones elevadas de colesterol en cánceres, en especial en el cáncer de próstata. En la obesidad se observa colesterol sérico elevado.
Application
El kit de cuantificación del colesterol se ha utilizado para medir la concentración sérica total de colesterol.
Suitability
Adecuado para utilizar con muestras de cultivo celular y de tejidos, orina, plasma, suero y otras muestras biológicas.
Principle
El kit de cuantificación del colesterol también puede utilizarse para determinar la concentración de colesterol libre, ésteres de colesterol, o ambos (total), presentes en una muestra En este kit, la concentración de colesterol total se determina mediante un análisis enzimático acoplado, que da lugar a un producto colorimétrico (570 nm) o fluorométrico (λex = 535/λem = 587 nm), proporcional al colesterol presente.
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
The role of cholesterol in cancer.
Kuzu O F, et al.
Cancer Research (2016)
Alessandro Attanzio et al.
Journal of the science of food and agriculture, 99(9), 4242-4247 (2019-02-26)
The stems of Opuntia ficus-indica, known as cladodes, are a rich source of soluble fibers, which makes them an important candidate for the production of functional foods. Tagliatelle of durum wheat fortified with Opuntia cladode extract (OCE) at different levels
Is There Any Relationship between Diabetic Gastroparesis and Mucosal Injury?
Cakir O O.
J Gastrointest Dig Syst , 6(461), 2-2 (2016)
Hypolipidemic and Anti-Atherogenic Activity of Aqueous Extract of Leaves of Lagenaria siceraria in Wistar Rats.
Aslam M and Nijam R
Journal of Natural Remedies, 14(1), 52-57 (2013)
Time trends in population cholesterol levels 1986--2004: influence of lipid-lowering drugs, obesity, smoking and educational level. The northern Sweden MONICA study
Eliasson M, et al.
J. Int. Med., 260(6), 551-559 (2006)