M7699
Mafenide Acetate
About This Item
Productos recomendados
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble 1 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C7H10N2O2S.C2H4O2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;1-2(3)4/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H3,(H,3,4)
InChI key
UILOTUUZKGTYFQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)