Documentos clave
GE29401107
HiTrap® Capto Q
pack of 1 × 1 mL
About This Item
UNSPSC Code:
23151816
NACRES:
NB.13
packaging
pack of 1 × 1 mL
manufacturer/tradename
Cytiva 29401107
storage temp.
room temp
Legal Information
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)