BAF134900100
Bel-Art® Write-on™ Label Tape
roll size 60 yard, white, width 1 in., pk of 3
Sinónimos:
labelling tape, moisture resistant label tape, solvent resistant label tape
About This Item
Productos recomendados
material
white
packaging
pk of 3
manufacturer/tradename
Bel-Art F13490-0100
roll size
60 yard
width
1 in.
25.4 mm
Categorías relacionadas
General description
Features and Benefits
- No sticky residue lingers when tape is stripped off
- Marks made with pencil, ball-point pen or solvent ink marker survive most laboratory conditions
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
BAF134900100-3EA | 4061832258591 |