Documentos clave
A7677
Supelco
Fittings for liquid chromatography columns
Adapter, Luer Lock to 1/4-28 threads (E)
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
material
polypropylene
grade
for chromatography
technique(s)
LPLC: suitable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)