37966
6′-Sialyl-N-acetyllactosamine sodium salt
≥97% (TLC), Na salt
Sinónimos:
NeuAc alpha,6Gal beta1,4GIcNAc
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
assay
≥97% (TLC)
form
powder or crystals
color
colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO[C@]3(C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C25H42N2O19/c1-7(30)26-13-9(32)3-25(24(40)41,46-21(13)15(34)10(33)4-28)42-6-12-16(35)18(37)19(38)23(44-12)45-20-11(5-29)43-22(39)14(17(20)36)27-8(2)31/h9-23,28-29,32-39H,3-6H2,1-2H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,40,41)/t9-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17+,18-,19+,20+,21+,22?,23-,25-/m0/s1
InChI key
RPSBVJXBTXEJJG-RAMSCCQBSA-N
Categorías relacionadas
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?