25023
Sodium acetate
puriss., anhydrous, ≥98%, powder
Sinónimos:
Acetic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grade
puriss.
assay
≥98%
form
powder
solid
autoignition temp.
1112 °F
impurities
≤0.002% heavy metals (as Pb)
loss
≤1% loss on drying, 120 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 5%)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)