94355
3-Hydroxyisovaleryl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-2-(3-hydroxy-3-methyl-1-oxobutoxy)-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
isotopic purity
≥99.0 atom % D
assay
≥90.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -16.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(CC(C)(O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO5/c1-12(2,17)7-11(16)18-9(6-10(14)15)8-13(3,4)5/h9,17H,6-8H2,1-5H3/t9-/m1/s1/i3D3
InChI key
IGLHHSKNBDXCEY-MCHJGEEVSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)