34861-M
2-Butanona
suitable for HPLC, ≥99.7%
Sinónimos:
Etilmetilcetona, MEK, Metiletilcetona
About This Item
Productos recomendados
vapor density
2.49 (vs air)
vapor pressure
71 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.7%
form
liquid
autoignition temp.
960 °F
expl. lim.
10.1 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 335 nm Amax: ≤0.3
λ: 340 nm Amax: ≤0.1
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
30.2 °F - closed cup
flash_point_c
-1 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?