40-0104
pH standard solution
pH 9.18 (25 °C)
Sinónimos:
pH 9.18 Buffer Calibration Solution
About This Item
Productos recomendados
availability
available only in Japan
Quality Level
pH
9.18 (25 °C)
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?