28-5860
Sulfur
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Productos recomendados
grade
SAJ first grade
vapor density
8.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
assay
≥98.0%
form
solid
autoignition temp.
450 °F
availability
available only in Japan
resistivity
2E23 μΩ-cm, 20°C
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S]
InChI
1S/S
InChI key
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?