21-1660
Ácido nítrico
SAJ first grade, 60.0-62.0%, density: 1.38
About This Item
Productos recomendados
grade
SAJ first grade
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
assay
60.0-62.0%
form
liquid
availability
available only in Japan
bp
120.5 °C (lit.)
density
1.38
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?