Documentos clave
TAQKB
Roche
Kit para PCR KAPA Taq
Sinónimos:
PCR, Taq
About This Item
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.54
shelf life
≤18 mo.
Quality Level
feature
dNTPs included: no
hotstart: no
packaging
pkg of 250 U (KK1014)
pkg of 2500 U (BK1000)
pkg of 500 U (KK1015)
pkg of 5000 U (BK1002)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable
input
purified DNA
storage temp.
−20°C
Application
El kit para PCR KAPA Taq se ha utilizado para:
  • PCR de gran rendimiento
  • Amplificación de pocas copias de plantillas de ADN
  • PCR múltiple
  • Amplificación específica de plantillas complejas
  • RT-PCR
  • Reacción en cadena de la polimerasa de ADN polimórfico amplificado aleatorio (RAPD-PCR)
Biochem/physiol Actions
El kit para PCR KAPA Taq, que contiene ADN polimerasa Taq KAPA, se basa en la ADN polimerasa Taq natural de una sola subunidad de la bacteria termófila Thermus aquaticus. La ADN polimerasa KAPA Taq y KAPA Taq HotStart® tienen actividades 5′→3′ polimerasa y 5′→3′ exonucleasa, pero no actividad 3′ → 5′ exonucleasa (corrección de errores). La enzima tiene una tasa de error de aproximadamente 1 error por cada 2,2 x 105 nucleótidos incorporados. En la formulación de inicio en caliente, la KAPA Taq se combina con un anticuerpo patentado que inactiva la enzima hasta la primera etapa de desnaturalización, eliminando los productos de amplificación falsos y aumentando la eficiencia y la sensibilidad de la reacción.
Features and Benefits
Alto rendimiento:
  • Mayor sensibilidad, especificidad y rendimiento
  • La nueva formulación del tampón facilita la hibridación específica del cebador, lo que provoca un rendimiento mayor del producto específico
Notas rápidas:
  • La ADN polimerasa Taq KAPA puede sustituir a cualquier ADN polimerasa Taq comercial en un protocolo existente.
  • Puede que haya que optimizar la concentración final de MgCl2 para justificar las diferencias en la formulación del tampón.
  • Los tampones KAPA Taq contienen MgCl2 a una concentración final de 1,5 mM. El tampón A se recomienda como primera estrategia y para aplicaciones que requieren rendimientos elevados. El tampón B se recomienda para aplicaciones en las que se requiera una elevada sensibilidad (por ejemplo, cuando el molde es limitante). Ambos tampones pueden evaluarse para determinar cuál de ellos es más adecuado para una aplicación específica.
  • El sistema de PCR KAPA Taq es idóneo para la amplificación de fragmentos de hasta 3,5 kb del ADN genómico o 5 kb de objetivos menos complejos.
Quality
Se confirma que cada lote de ADN polimerasa Taq KAPA contiene <2 % de proteínas contaminantes (valoración Agilent Protein 230). Las mezclas listas para usar KAPA Taq ReadyMix están sometidas a estrictas pruebas de control de calidad, carecen de actividad exonucleasa y endonucleasa contaminante y cumplen estrictos requisitos con respecto a los niveles de contaminación por ADN.
Preparation Note
Verifique siempre que el producto se ha descongelado por completo y se ha mezclado bien antes de su uso. Los reactivos pueden conservarse a 4°C durante poco tiempo (hasta 1 mes). Para un almacenamiento prolongado, retorne a -20°C.
Other Notes
*Para uso exclusivo en investigación. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Legal Information
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • KAPA Taq Standard or HotStart® DNA Polymerase 5 U/μL
  • 10X KAPA Taq Buffer A
  • 10X KAPA Taq Buffer B
  • MgCl2 25 mM
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
SNES: single nucleus exome sequencing
Marco L Leung
Genome Biology, 16(55) (2015)
Direct conversion of mouse embryonic fibroblasts into functional keratinocytes through transient expression of pluripotency-related genes.
Iacovides D, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 7(1), 98-98 (2016)
Improvement of poly-[gamma]-glutamic acid (PGA) producing Bacillus subtilis SBMYP-1 by N-methyl-N′-nitro-N-nitrosoguanidine (NTG) mutagenesis.
Mahidsanan T and Gasaluck P
International food research journal., 23(2), 751-751 (2016)
Demetris Iacovides et al.
Data in brief, 20, 1602-1606 (2018-09-29)
We have performed whole transcriptome sequencing of 5-FU resistant and 5-FU sensitive tumors generated in a mouse model of de novo carcinogenesis that closely recapitulates tumor initiation, progression and maintenance in vivo. Tumors were generated using the DMBA/TPA model of
Charalambos Loizides et al.
PloS one, 10(12), e0143840-e0143840 (2015-12-10)
Tumorigenesis is a complex, multistep process that depends on numerous alterations within the cell and contribution from the surrounding stroma. The ability to model macroscopic tumor evolution with high fidelity may contribute to better predictive tools for designing tumor therapy
Artículos
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.