Key Documents
ZFWATDET2
Milli-Q
Sensor de agua
Detects water spillage on the floor and automatically closes the stand-alone inlet solenoid valve., AC/DC input 230 V, 50–60 Hz
Sinónimos:
Sensor de agua (230 V/50–60 Hz)
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) cabinet
polyacetal sensor (machined polyacetal (POM))
stainless steel electrode
packaging
pkg of 1 unit
parameter
<95% humidity limit
5 °C temp. range (40 °C)
H × W × D
170 mm (6.7 in.) × 82 mm (3.2 in.) × 53 mm (2.1 in.)
cable L
4 m
compatibility
for use with tanks
shipped in
ambient
General description
El sensor de agua es el accesorio de purificación de agua diseñado para detectar los derrames de agua en el suelo y evitar la inundación del laboratorio. Están conectados al suministro principal de agua.
En el caso improbable de que se produzca una fuga, el sensor de agua detectará la presencia de agua y detendrá automáticamente el acceso al agua de abastecimiento, tanto si se trata del sistema como del suministro principal de agua. Los sensores se colocan en el lugar más conveniente para el laboratorio, normalmente en el suelo o en la mesa de trabajo.
Application
Este accesorio para depósitos de almacenamiento se utiliza con depósitos de PE (polietileno) de 30, 60 y 100 litros para sistemas de purificación de agua.
Features and Benefits
  • Reduce en gran medida el riesgo de inundación: no se producen daños en el laboratorio ni a otros instrumentos.
  • Longitud del cable de 4 metros.