XX1614701
Cubierta de vidrio para filtración a vacío Millipore
47 mm, For use with Millipore MilliSolve Kit
Sinónimos:
Cubierta de filtración Millipore, Cubierta de vidrio para filtración, Cubierta para filtración al vacío
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Productos recomendados
material
borosilicate glass
manufacturer/tradename
MilliSolve
technique(s)
vacuum filtration: suitable
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Accesorio de vidrio para filtración al vacío Millipore
Cubierta de vidrio, 47 mm, para utilizar con el kit Millipore MilliSolve
Estos accesorios están diseñados para sustituir piezas contenidas en los kit de vidrio para filtración al vacío Millipore o proporcionar una configuración alternativa.
Este artículo es una pieza accesoria para el kit MilliSolve de Millipore.
Cubierta de vidrio, 47 mm, para utilizar con el kit Millipore MilliSolve
Estos accesorios están diseñados para sustituir piezas contenidas en los kit de vidrio para filtración al vacío Millipore o proporcionar una configuración alternativa.
Este artículo es una pieza accesoria para el kit MilliSolve de Millipore.