Key Documents
SA202
Millipore
Estreptavidina, conjugada con peroxidasa
1 mL Streptavidin, Peroxidase Conjugated for ELISA, Western Blotting & IHC.
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160405
conjugate
peroxidase conjugate
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
Application
1 ml de estreptavidina, conjugada con peroxidasa para ELISA, Western Blotting e IHC.
DILUCIÓN DE TRABAJO
La dilución de trabajo final depende de las condiciones específicas del ensayo. Sin embargo, cabe esperar buenos resultados con diluciones en los siguientes intervalos:
ELISA: 1:500-1:10 000
Inmunohistoquímica: 1/40 - 1/1 000
Physical form
El conjugado se suministra en tampón fosfato salino, pH 7,2, con seroalbúmina bovina al 0,5 % (p/v) y glicerol al 10 % (p/p) como estabilizadores, más conservante añadido.
Storage and Stability
Conservar entre +2 y +8°C, durante un máximo de 6 meses.
NOTA: no diluir en tampones que contengan azida sódica, ya que ésta inhibe la peroxidasa.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c