Documentos clave
MCHT12H48
Millipore
Plaquita Millicell® colgante para cultivo celular, PET 0,4 μm, 12 pocillos, 48/paq
Discontinued with Replacement Product No. PTHT12H48
Sinónimos:
placa para cultivo de tejido, plaquita para cultivo de tejidos, plaquita permeable para cultivo, plaquitas para cultivo celular
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
material
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
pack of 48 ea (individually blister packaged)
parameter
50 °C max. temp.
filter diam.
12 mm
filtration area
1.1 cm2
size
12 wells
surface area
1.1 cm2
well maximum volume
1.4 mL
working volume
400 μL
pore size
0.4 μm
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Plaquitas de cultivo celular colgantes de tereftalato de polietileno (PET) con tamaño de poro de 8,0 μm utilizadas en una placa de 24 pocillos para fijación celular, cultivo celular, diferenciación celular e ICC. Configuración de la unidad: placa de 12 pocillos, tamaño de poro de 0,4 μm Las plaquitas para cultivo celular Millicell® son una unidad fácil de usar y cómoda para células adherentes o en suspensión. Permiten el acceso de los medios desde sus lados apical y basolaterales. Crecimiento, estructura y función celulares que imitan más estrechamente lo que ocurre in vivo. Además, las plaquitas Millicell® hacen posible el estudio de ambos lados de la monocapa celular.
Plaquitas colgantes Millicell®: Precargadas en receptores o disponibles individualmente
  • Para análisis de co-cultivo y de permeabilidad
  • Diseño exclusivo que permite un acceso basolateral más fácil que otras plaquitas colgantes, con menor riesgo de contaminación
  • Disponible en 5 tamaños de poro y 3 diámetros, entre ellos un tamaño de poro de 1 μm que es ópticamente transparente para una mejor visualización al microscopio
Aplicaciones: Fijación celular, crecimiento celular, diferenciación celular, inmunocitoquímica
Application
Plaquitas para cultivo celular colgantes de tereftalato de polietileno con tamaño de poro de 0,4 μm utilizadas en una placa de 12 pocillos para fijación celular, cultivo celular, diferenciación celular e ICC.
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
Protocolos
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Contenido relacionado
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.