Documentos clave
HTS185M
Sigma-Aldrich
Receptor prostanoide recombinante humano EP2 Preparación de membranas ChemiSCREEN
Human EP2 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
About This Item
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in Chem-1 cells
manufacturer/tradename
ChemiScreen
Chemicon®
technique(s)
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... PTGER2(5732)
General description
ADNc PTGER2 humano completo que codifica el EP2
Los prostanoides se unen a una familia de 8 GPCR (receptores acoplados a la proteína G) para ejercer sus efectos biológicos (Narumiya y Fitzgerald, 2001). El prostanoide PGE2 causa dolor, vasodilatación, inmunodepresión de células T, resorción ósea y promoción de la carcinogénesis. Cuatro GPCR relacionados, EP1, EP2, EP3 y EP4, se une cada uno a la PGE2, pero el diferente estado de acoplamiento a la proteína G de cada receptor induce distintos efectos biológicos. El EP2 se acopla principalmente a G para aumentar los niveles intracelulares de AMPc. Los ratones con deficiencia del receptor EP2 mostraron un deterioro de la ovulación y la fertilización, e hipertensión sensible a la sal (Kennedy et al., 1999). Se ha demostrado que los receptores EP2 están involucrados también en la inmunodeficiencia asociada al cáncer. Por lo tanto, la supresión genética del receptor EP2 redujo el crecimiento tumoral y prolongó la supervivencia en ratones que habían recibido una inyección de isoinjerto de células de carcinoma pulmonar MC26 o Lewis (Yang et al., 2003). Las preparaciones de membrana con EP2 de Millipore son preparaciones de membrana crudas obtenidas a partir de nuestras líneas celulares recombinantes estables patentadas para garantizar un alto nivel de expresión de superficie de GPCR; por lo tanto, son herramientas de HTS (cribado de alto rendimiento) ideales para el cribado de agonistas y antagonistas del EP2. Los preparados de membrana presentan una Kd de 14,52 Nm para la [3H]-PGE2. Con [3H]-PGE2 7,5 nM, 10 µg/pocillo de preparación de membrana EP2 producen normalmente una relación señal-fondo superior al triple.
Application
Preparación de membranas con GPCR EP2 humano para ensayos de unión de radioligandos y unión de GTPγS.
Quality
Tabla 1. Valores de señal:fondo y de unión específica obtenidos en un ensayo de unión competitiva con cantidades variables de preparación de receptor de membrana EP2 .
10 µg/pocillo
Señal:fondo3,60
Unión específica (cpm) 1146
1 unidad = 10 µg
Bmax para la unión al [3H]-PGE2 : 4,38 pmol/mg de proteína
Kd para la unión de [3H]-PGE2 : ~14,52 nM
Specifications
Condiciones de incubación
Las membranas se mezclan con un ligando radiactivo y un competidor no marcado (en las figuras 1 y 2 encontrará las concentraciones probadas) en tampón de unión en una placa de 96 pocillos no ligante y es incuban durante 1-2 h. Antes de la filtración, se recubre una placa de filtración de 96 pocillos GF/C con polietilenimina al 0,33 % durante 30 min, y luego se lava con HEPES 50 mM, pH 7,4, NaCl 500 mM. La reacción de fijación se transfiere a la placa de filtración y se lava 3 veces (1 ml por pocillo por lavado) con tampón de lavado. La placa se seca y se cuenta.
Tampón de unión: Hepes 50 mM, pH 7.4, MgCl2 5 mM, CaCl2 1 mM, filtrado y conservado a 4°C.
Radioligando: [3H]-PGE2 (Perkin Elmer#: NET-428)
Tampón de lavado: HEPES 50 mM, pH 7,4, NaCl 500 mM, filtrado y conservado a 4°C.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
C R Kennedy et al.
Nature medicine, 5(2), 217-220 (1999-02-04)
Prostaglandins (PGs) are ubiquitous lipid mediators derived from cyclooxygenase metabolism of arachidonic acid that exert a broad range of physiologic activities, including modulation of inflammation, ovulation and arterial blood pressure. PGE2, a chief cyclooxygenase product, modulates blood pressure and fertility
Cancer-associated immunodeficiency and dendritic cell abnormalities mediated by the prostaglandin EP2 receptor
Yang, Li, et al
The Journal of Clinical Investigation, 111, 727-735 (2003)