Key Documents
HIL18MAG-66K
Millipore
Kit de microesferas magnéticas uniplex para IL-18 humana MILLIPLEX®
Sinónimos:
Magnetic bead assay
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
General description
“Citocina” es un término general utilizado para un grupo diverso de proteínas y péptidos solubles que actúan como reguladores en condiciones normales y patológicas para modular las actividades funcionales de cada célula y cada tejido. Estas proteínas también intervienen en las interacciones directas entre las células y regulan los procesos que tienen lugar en el entorno extracelular. Las citocinas difieren de las hormonas en que actúan en un espectro más amplio de células diana. Además, a diferencia de las hormonas, no son producidas por células especializadas que están organizadas en glándulas especializadas. El grupo de proteínas citocinas consta de linfocinas, interferones, factores estimulantes de colonias y quimiocinas. La investigación en citocinas y quimiocinas desempeña un papel significativo en el logro de una comprensión más profunda del sistema inmunitario y su respuesta polifacética a la mayoría de los antígenos, así como cuadros clínicos como la enfermedad inflamatoria, las reacciones alérgicas, el síndrome del intestino irritable (IBD), la septicemia y el cáncer.
El panel unitario de IL-18 humana MILLIPLEX® le permite concentrarse en el potencial terapéutico de la IL-18, así como en la modulación de la expresión de la IL-18.
La plataforma Luminex® xMAP® utiliza un formato de inmunoanálisis con microesferas magnéticas para conseguir la velocidad y la sensibilidad ideales destinadas a cuantificar varios analitos simultáneamente, lo que mejora de manera notable la productividad al tiempo que conserva un valioso volumen de muestra.
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Application
  • Analito: IL-18
  • Tipo de muestra recomendado: Suero, plasma, sobrenadante de cultivo de tejidos
  • Dilución recomendad de la muestra: Suero y plasma no diluidos. El sobrenadante del cultivo tisular puede requerir una dilución con un medio de control adecuado antes del análisis.
  • Tiempo de ejecución del ensayo: incubación primaria durante la noche o durante dos horas. Para obtener los mejores resultados, se recomienda una incubación durante la noche
  • Categoría de investigación: inflamación e inmunología
  • Subcategoría de investigación: Obesidad, trastornos metabólicos, inflamación y mecanismos autoinmunitarios
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Chuanhai Cao et al.
Frontiers in aging neuroscience, 14, 829049-829049 (2022-05-20)
The immune system plays a critical role in the development and progression of Alzheimer's disease (AD). However, there is disagreement as to whether development/progression of AD involves an over-activation or an under-activation of the immune system. In either scenario, the
Gyoung Nyoun Kim et al.
PLoS pathogens, 17(12), e1010092-e1010092 (2021-12-17)
The development of safe and effective vaccines to prevent SARS-CoV-2 infections remains an urgent priority worldwide. We have used a recombinant vesicular stomatitis virus (rVSV)-based prime-boost immunization strategy to develop an effective COVID-19 vaccine candidate. We have constructed VSV genomes