880146P
Avanti
N-TETAMINE-pSar25
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
N,N-ditetradecyl-polysarcosine-25
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1x25 mg (880146P-25MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
application(s)
advanced drug delivery
lipid type
polymerizable lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(CCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O
Categorías relacionadas
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)