868516P
Avanti
16:0-d31 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 868516P, powder
Sinónimos:
N-palmitoyl-d31-D-erythro-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (868516P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 868516P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)CO
InChI key
YDNKGFDKKRUKPY-MFTNTAGNSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)