860156P
Avanti
C18:0 GM3(Neu5Gc) Ceramide (d18:1/18:0)
Sinónimos:
C18:0 GM3 Ganglioside (Neu5Gc2,3Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
assay
>99 (TLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipid type
sphingolipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)