810286C
Avanti
TopFluor™ Cardiolipin
1,1′,2,2′-tetraoleoyl cardiolipin[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl] (ammonium salt) TopFluor™ Cardiolipin, chloroform
Sinónimos:
1′,3′-bis[1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho]-2′-[4-(dipyrrometheneboron difluoride) butanoyl]-sn-glycerol (ammonium salt); TopFluor-CL
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 1 mL (810286C-100ug)
pkg of 1 × 1 mL (810286C-500ug)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 810286C
concentration
0.1 mg/mL (810286C-100ug)
0.5 mg/mL (810286C-500ug)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)