810194P
Avanti
18:1-06:0 NBD PS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1-oleoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphoserine (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (810194P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)