810146P
Avanti
Egg Liss Rhod PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810146P, powder
Sinónimos:
L-α-Phosphatidylethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (Ammonium Salt) (Egg-Transphosphatidylated, Chicken)
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (810146P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810146P-5mg)
pkg of 5 × 2 mg (810146P-10mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 810146P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
810146P-10MG | 4061835185382 |
810146P-1MG | 4061835185399 |
810146P-5MG | 4061835185405 |