810105P
Avanti
palmitic acid - NBD
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
[16-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino] palmitic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (810105P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
810105P-1MG | 4061835189786 |