700363P
Avanti
S-Geranylgeraniol-L-Cysteine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
S-((2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-2,6,10,14-tetraen-1-yl)-L-cysteine
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 x 5 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)