190001P
Avanti
Yeast Extract Polar
Avanti Research™ - A Croda Brand 190001P, powder
Sinónimos:
Yeast Extract Polar, Yeast Polar Lipid Extract (S. cerevisiae)
About This Item
Productos recomendados
form
powder
packaging
pkg of 1 × 100 mg (190001P-100mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 190001P
lipid type
lipid extracts
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)