Z611263
Pipeta microcapilar Hirschmann®
tube capacity 100 μL
About This Item
UNSPSC Code:
41121500
eCl@ss:
32070100
NACRES:
NB.01
Productos recomendados
material
blue
glass
description
Genuine Schott® Duran glass
packaging
pack of 250 ea
manufacturer/tradename
Hirschmann 9600199
availability
not available in USA and Canada
L
125 mm
tube capacity
100 μL
General description
Pipetas desechables con marca de enrase que garantiza una determinación del volumen precisa. Cada microcapilar tiene un código de color que evita confusiones. Certificado de conformidad "Eichordnung". Util para colocación de muestras puntuales en placas de CCF (TLC).
Legal Information
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)