Documentos clave
Z611212
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 75 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41112203
NACRES:
NB.79
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Hirschmann 9211375
L × I.D. × O.D.
75 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
tube diam.
0.95 mm
Legal Information
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)