Documentos clave
Z304352
Quickfit® dropping funnel
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26
Sinónimos:
D1/22
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
joint
joint: ST/NS19/26
manufacturer/tradename
Quickfit D1/22
availability
not available in USA and Canada
capacity
100 mL
General description
Cylindrical, with ground glass joints and glass stopcock.
Legal Information
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
Z304352-1EA4061832830063