Documentos clave
Z214744
ACE 304 SS blade
W × L 19 mm × 76 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41103800
NACRES:
NB.72
material
stainless steel
feature
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 500 ‑ 1,000 mL
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ace Glass 8086-04
W × L
19 mm × 76 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)