Key Documents
Z155551
Sigma-Aldrich
Griffin-type SS beaker
capacity 2,000 mL, without handle
About This Item
UNSPSC Code:
41121803
NACRES:
NB.43
material
stainless steel
feature
graduations: no
H × O.D.
181 mm × 124 mm
capacity
2,000 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)