SLW1200/04M
Pyrex® Kjeldahl flask
plain neck
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1200/04M
About This Item
Productos recomendados
material
Pyrex flask
round bottom
single-neck
feature
plain neck
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
1200/04M
SciLabware
H
240 mm
bulb diam.
58 mm
capacity
100 mL
100 mL
neck I.D. × O.D.
17 mm × 22 mm
General description
- Suitable for the determination of nitrogen etc.
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Withstands high temperatures
- Resistant to chemical corrosion
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
SLW1200/04M-10EA | 4061832436920 |