Merck
P56151
Sigma-Aldrich
2,3-Pyrazinedicarboxamide
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
powder
mp
248 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(=O)c1nccnc1C(N)=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c7-5(11)3-4(6(8)12)10-2-1-9-3/h1-2H,(H2,7,11)(H2,8,12)
InChI key
TZMYZOQDDVSLJU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)