Merck
GF91315076
Titanium
foil, thickness 0.125 mm, size 50 × 50 mm, high purity 99.99+%
Sinónimos:
TI000385
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
47.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12141746
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
≥99.99%
form
foil
autoignition temp.
860 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 913-150-76
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
size
50 × 50 mm
thickness
0.125 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)