Key Documents
GF80836409
Alumina
rod, 1.5 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
Sinónimos:
AL607915
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 808-364-09
L
200 mm
diameter
1.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)