Documentos clave
GF78673933
Silver/Copper
wire, Ag72%/Cu28%, 1.0 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
Sinónimos:
AG065160
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 786-739-33
L
10 m
diameter
1.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)