GF77527750
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
foil, 100 x 100mm, 0.50mm thickness
Sinónimos:
TA030490
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 775-277-50
size × thickness
100 mm × 100 mm × 0.50 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF77527750-1EA | 4061825444246 |