GF73794741
Gold
tube, 200mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.8mm, wall thickness 0.1mm, as drawn, 99.95%
Sinónimos:
Gold, AU007200
About This Item
Productos recomendados
assay
99.95%
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 737-947-41
resistivity
2.05 μΩ-cm, 0°C
L × wall thickness
200 mm × 0.1 mm
O.D. × I.D.
2.0 mm × 1.8 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF73794741-1EA | 4061825371603 |