GF71917005
Platinum
foil, 0.1m coil, thickness 0.025mm, coil width 8mm, as rolled, 99.95%
Sinónimos:
Platinum, PT000236
About This Item
assay
99.95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 719-170-05
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
diam. × thickness × width
0.1 m × 0.025 mm × 8 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF71917005-1EA | 4061825365022 |