Documentos clave
GF67785856
Silicon carbide
powder, 75 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 98.7%
Sinónimos:
SI676010
About This Item
UNSPSC Code:
11101521
NACRES:
NA.23
assay
98.7%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 677-858-56
weight
50 g
max. part. size
75 (micron)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)