GF67089482
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 500mm x 9mm diameter, as drawn
Sinónimos:
NI107925
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 670-894-82
L × diam.
500 mm × 9 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)