Documentos clave
GF66324180
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 8mm disks, 0.075mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI160251
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
form
annealed
foil (disks)
manufacturer/tradename
Goodfellow 663-241-80
size × thickness
8 mm × 0.075 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Legal Information
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
GF66324180-50EA4061831017717
GF66324180-10EA4061829925048
GF66324180-20EA4061829986773